1-Bromopentadécafluoroheptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoroheptyl bromide, 1-Bromopentadecafluoroheptane
PC6050-25G PC6050-5G
APOSPC6050-25GEA 386 EUR InStock
APOSPC6050-25G APOSPC6050-5G
1-Bromopentadécafluoroheptane 97%
1-Bromopentadécafluoroheptane
Formule: BrF₂C(CF₂)₅CF₃
MW: 448,96 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C
Densité: 1.894 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013570
Numéro CAS: 375-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité