2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6077-5G PC6077-10G PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC6077-5G APOSPC6077-10G APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
MW: 254,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659497
Numéro CAS: 156772-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité