3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6085-100G PC6085-25G
APOSPC6085-100GEA 415 EUR InStock
APOSPC6085-100G APOSPC6085-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formule: C₆H₅F₉O
Point d'ébullition: 140…143 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039543
Numéro CAS: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité