3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6085D-100GEA 143 EUR InStock
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-250G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène 98%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
Formule: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C
Densité: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042338
Numéro CAS: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité