1-Bromotridécafluorohexane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorohexyl bromide
PC6085W-25G PC6085W-5G PC6085W-100G
APOSPC6085W-25GEA 144 EUR InStock
APOSPC6085W-25G APOSPC6085W-5G APOSPC6085W-100G
1-Bromotridécafluorohexane 98%
1-Bromotridécafluorohexane
Formule: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
MW: 398,95 g/mol
Point d'ébullition: 97…101 °C
Densité: 1.871 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042349
Numéro CAS: 335-56-8
EINECS: 206-391-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité