1-Iodotridécafluorohexane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 115 EUR InStock
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodotridécafluorohexane 98%
1-Iodotridécafluorohexane
Formule: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 2.063 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001063
Numéro CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité