1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6088-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6088-1G APOSPC6088-5G APOSPC6088-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formule: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039409
Numéro CAS: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité