3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyloxirane, 3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
PC6088P-25G
APOSPC6088P-25GEA 161 EUR InStock
APOSPC6088P-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₉H₅F₁₃O
MW: 376,12 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/41mmHg
Densité: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042356
Numéro CAS: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité