1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 657 EUR InStock
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formule: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
MW: 367,79 g/mol
Point de fusion: 166…175 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073546
Numéro CAS: 178439-26-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité