Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6113-100G PC6113-25G PC6113-5G
APOSPC6113-100GEA 136 EUR InStock
APOSPC6113-100G APOSPC6113-25G APOSPC6113-5G
Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane 90%
Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane
Formule: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Point d'ébullition: 47…53 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066611
Numéro CAS: 1805-22-7
EINECS: 217-298-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité