Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formule: C₅F₁₁NO
Point d'ébullition: 50 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042442
Numéro CAS: 382-28-5
EINECS: 206-841-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité