2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 118 EUR InStock
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane 97%
2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane
Formule: C₆F₁₄
MW: 338,04 g/mol
Point d'ébullition: 58.2 °C
Point de fusion: < –150 °C
Densité: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059905
Numéro CAS: 355-04-4
EINECS: 206-575-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité