Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formule: C₆F₁₂
Point d'ébullition: 49 °C
Densité: 1.5873 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153253
Numéro CAS: 2070-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité