Perfluorononane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Eicosafluorononane
PC6123V-100G PC6123V-25G
APOSPC6123V-100GEA 306 EUR InStock
APOSPC6123V-100G APOSPC6123V-25G
Perfluorononane 99%
Perfluorononane
Predominantly n-isomer
Formule: C₉F₂₀
MW: 488,07 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153254
Numéro CAS: 375-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité