3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formule: C8H4FNO2
MW: 165,12 g/mol
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094339
Numéro CAS: 171050-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité