1-Bromononadécafluorononane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorononyl bromide, 1-Bromotridecafluorononane
PC6133-100G PC6133-25G PC6133-5G
APOSPC6133-100GEA 626 EUR InStock
APOSPC6133-100G APOSPC6133-25G APOSPC6133-5G
1-Bromononadécafluorononane 98%
1-Bromononadécafluorononane
Formule: C₉BrF₁₉
MW: 548,97 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153257
Numéro CAS: 558-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité