Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorooctane 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octadécafluorooctane

APOSPC6140A-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6140A-5G
Perfluorooctane 98%
Perfluorooctane
Solvent with ability to solubilise molecular oxygen e.g.photooxidation of alkene / epoxidation of alkenes.Synth. Commun., 26, 1861 (1996), ibid 27, 447 (1997).


Formule: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042083
Numéro CAS: 307-34-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité