3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6146-1G PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC6146-1G APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆FNO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025945
Numéro CAS: 349-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité