1-Bromoheptadécafluorooctane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6167-25GEA 55.3 EUR InStock
APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G APOSPC6167-100G
1-Bromoheptadécafluorooctane 98%
1-Bromoheptadécafluorooctane
Formule: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
MW: 498,96 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042082
Numéro CAS: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité