1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
PC6167E-1G PC6167E-25G PC6167E-5G
APOSPC6167E-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6167E-1G APOSPC6167E-25G APOSPC6167E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formule: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C
Densité: 1.461 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042359
Numéro CAS: 102488-47-1
ONU: 2986
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité