1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 161 EUR InStock
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Formule: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 1.934 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039410
Numéro CAS: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité