1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl ester, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formule: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432,18 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/8mmHg
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077580
Numéro CAS: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité