1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
PC6179-5G PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formule: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C/17mmHg
Densité: 1.638 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042363
Numéro CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité