1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
PC6181E-25G PC6181E-5G
APOSPC6181E-25GEA 343 EUR InStock
APOSPC6181E-25G APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane
Formule: C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si
MW: 468,2800 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/16mmHg
Densité: 1.457 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153261
Numéro CAS: 85857-16-5
EINECS: 288-657-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité