Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6186-25GEA 473 EUR InStock
APOSPC6186-25G APOSPC6186-5G APOSPC6186-1G
Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1 97%
Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1
Formule: C₅H₃F₉O
MW: 250,06 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C
Densité: 1,664 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236714
Numéro CAS: 355-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité