3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631585
Numéro CAS: 86845-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité