1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H,1H-Perfluorotétradécane-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotétradécane-1-ol
APOSPC6218J-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol 96%
1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol
Formule: C₁₄H₃F₂₇O
MW: 700,13 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C/100mmHg
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153264
Numéro CAS: 15622-57-8
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité