Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6219E-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC6219E-1G APOSPC6219E-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 95%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride
Balance other HFPO oligomer acid fluorides
Formule: C₁₅F₃₀O₅
Point d'ébullition: 200…203 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054660
Numéro CAS: 34761-47-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité