Tris(perfluorobutyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
Point d'ébullition: 170…180 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité