Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 219 EUR InStock
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, grade Technique
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formule: C₉F₁₈
MW: 450,07 g/mol
Point d'ébullition: 124…128 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1.888 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066614
Numéro CAS: 374-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité