Perfluorotriamylamine 85%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6220L-25G PC6220L-50G
APOSPC6220L-25GEA 51 EUR InStock
APOSPC6220L-25G APOSPC6220L-50G
Perfluorotriamylamine 85%
Perfluorotriamylamine
Formule: C₁₅F₃₃N
Point d'ébullition: 210…220 °C
Densité: 1.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042367
Numéro CAS: 338-84-1
EINECS: 206-421-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité