Acide 6-(trifluorométhyl)anthranilique 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6221-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
Acide 6-(trifluorométhyl)anthranilique 95+%
Acide 6-(trifluorométhyl)anthranilique
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569538
Numéro CAS: 314-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité