α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
PC6222M-100G PC6222M-250G PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA 149 EUR InStock
APOSPC6222M-100G APOSPC6222M-250G APOSPC6222M-25G
α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
α-Toluenesulfonyle fluorure
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité