Hexafluorosilicate de potassium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium fluorosilicate
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 205 EUR InStock
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Hexafluorosilicate de potassium 98%
Hexafluorosilicate de potassium
Formule: F₆K₂Si
MW: 220,27 g/mol
Densité: 2.665 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040666
Numéro CAS: 16871-90-2
ONU: 2655
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité