1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole
PC6304-1G PC6304-10G PC6304-5G
APOSPC6304-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC6304-1G APOSPC6304-10G APOSPC6304-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₈H₆F₃N₅
MW: 229,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505006
Numéro CAS: 1210732-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité