3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₂S
MW: 219,62 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093760
Numéro CAS: 351003-23-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité