4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6323-10G PC6323-1G PC6323-5G PC6323-25G
APOSPC6323-10GEA 575 EUR InStock
APOSPC6323-10G APOSPC6323-1G APOSPC6323-5G APOSPC6323-25G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
MW: 183,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236242
Numéro CAS: 41429-16-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité