Trifluoromethanesulfonate de potassium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6324-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Trifluoromethanesulfonate de potassium 99%
Trifluoromethanesulfonate de potassium
Formule: CF₃KO₃S
MW: 188,17 g/mol
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042370
Numéro CAS: 2926-27-4
EINECS: 608-334-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité