Trifluorure de praséodyme, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC6327-100GEA 539 EUR InStock
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Trifluorure de praséodyme, anhydre 99,9%
Trifluorure de praséodyme
Formule: F₃Pr
MW: 197,9 g/mol
Point de fusion: 1395 °C
Densité: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016287
Numéro CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité