2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formule: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
MW: 331,13 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172211
Numéro CAS: 213993-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité