8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Point de fusion: 278…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272395
Numéro CAS: 63010-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité