Silver hydrogen fluoride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6350-5G
APOSPC6350-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC6350-5G
Silver hydrogen fluoride 99%
Silver hydrogen fluoride
Formule: AgF₂H
MW: 146,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042145
Numéro CAS: 12249-52-4
ONU: 1740
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité