3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point de fusion: 46…49 °C
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631323
Numéro CAS: 190011-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité