Hexafluorophosphate d'argent (I) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 144 EUR InStock
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Hexafluorophosphate d'argent (I) 98%
Hexafluorophosphate d'argent (I)
Formule: AgF₆P
MW: 252,83 g/mol
Point de fusion: 102 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003415
Numéro CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité