Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₆FNO₂
MW: 179,1500 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203915
Numéro CAS: 676602-31-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité