Tétrafluoroborate d'argent (I) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
PC6430-100G PC6430-10G PC6430-50G
APOSPC6430-100GEA 335 EUR InStock
APOSPC6430-100G APOSPC6430-10G APOSPC6430-50G
Tétrafluoroborate d'argent (I) 99%
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Converts alpha-bromoalkanones to the corresponding fluoro-derivative, Tetrahedron Lett., 1979, 3357.Soluble in many organic solvents.
Formule: AgBF₄
MW: 194,67 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003408
Numéro CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité