2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, [4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazine
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₅F₃N₄
MW: 178,118 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115112
Numéro CAS: 197305-97-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité