Trifluoromethanesulfonate d'argent 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6450-25G PC6450-5G PC6450-100G PC6450-500G
APOSPC6450-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSPC6450-25G APOSPC6450-5G APOSPC6450-100G APOSPC6450-500G
Trifluoromethanesulfonate d'argent 98%
Silver trifluoromethanesulphonate
Increases leaving group ability of halogens; can be used for conversion of alkyl halides to triflates & acyl halides to acyl triflates; soluble in ether and other organic solvents.
Formule: CAgF₃O₃S
Point de fusion: 356…357 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité