Sodium fluorure 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Sodium fluorure 99.99%
Sodium fluorure
Formule: NaF
Point de fusion: 988 °C
Densité: 2.78 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité