Fomblin® Z-25
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6484-25G PC6484-5G PC6484-5KG
APOSPC6484-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC6484-25G APOSPC6484-5G APOSPC6484-5KG
Fomblin® Z-25
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as a neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses.
Point d'ébullition: >270 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00163699
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité